2',5'-Dimethoxyacetanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1671-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD1671-25G
2',5'-Dimethoxyacetanilide ≥98.0% (par GC)
2',5'-Dimethoxyacetanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00043826
Numéro CAS: 3467-59-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/64/28978464.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité