Acétate de triméthylsilyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylsilyl acetate
A1567-25ML A1567-250ML
TCIAA1567-25MLEA 130 EUR InStock
TCIAA1567-25ML TCIAA1567-250ML
Acétate de triméthylsilyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de triméthylsilyle
Formule: C₅H₁₂O₂Si
MW: 132,24 g/mol
Point d'éclair: 4°C
Numéro MDL: MFCD00008695
Numéro CAS: 2754-27-0
EINECS: 220-404-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a9de1b89c9f5ac28973daf6ee665d658b5daa25&vid=9a9de1b89c9f5ac28973daf6ee665d658b5daa25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité