Isocyanoacétate d'éthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
299550050 299550250 299551000
ACRO299550050EA 122 EUR InStock
ACRO299550050 ACRO299550250 ACRO299551000
Isocyanoacétate d'éthyle 97%
Isocyanoacétate d'éthyle
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C (760 mmHg)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000007
Numéro CAS: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité