Isocyanoacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0562-25GEA 214 EUR InStock
TCIAI0562-25G TCIAI0562-5G
Isocyanoacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Isocyanoacétate d'éthyle
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000007
Numéro CAS: 2999-46-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/34/28972434.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité