Isocyanoacétate de méthyle 95% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
219000050 219000250
ACRO219000050EA 98.7 EUR InStock
ACRO219000050 ACRO219000250
Isocyanoacétate de méthyle 95% tech.
Isocyanoacétate de méthyle
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (10 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000006
Numéro CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité