Isocyanoacétate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31069.03 H31069.06
H31069.03EA 44.7 EUR InStock
H31069.03 H31069.06
Isocyanoacétate de méthyle 95%
Isocyanoacétate de méthyle
Purity: 95% CAS No.: 39687-95-1 Molecular Formula: C4H5NO2 Formula Weight: 99.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 84°(183°F) Boiling Point: 75-76°/10mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000006
Formule: C₄H₅NO₂
Point d'ébullition: 75…76 °C (10 mmHg)
Densité: 1.09
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Numéro MDL: MFCD00000006
Numéro CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité