N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19947.14 L19947.06
L19947.14EA 350 EUR InStock
L19947.14 L19947.06
N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
N-Boc-ethylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 57260-73-8 Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CH2NH2 Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 72°/0.1mm Beilstein Reference: 1932330 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00191871
Formule: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.016
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191871
Numéro CAS: 57260-73-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité