N-Boc-ethylenediamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1371-1G A1371-25G A1371-5G
TCIAA1371-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA1371-1G TCIAA1371-25G TCIAA1371-5G
N-Boc-ethylenediamine ≥97.0% (par GC)
N-Boc-ethylenediamine
Formule: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00191871
Numéro CAS: 57260-73-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7a7693aacc9255a354f2769be7f2407462d8bf5&vid=f7a7693aacc9255a354f2769be7f2407462d8bf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité