N-Boc-ethylenediamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19485.06EA 324 EUR InStock
L19485.06 L19485.03
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride 98%
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₇ClN₂O₂
MW: 196,68 g/mol
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076129
Numéro CAS: 79513-35-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité