Acétate de 2-hydroxyéthyle >60.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1059-25ML A1059-500ML
TCIAA1059-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAA1059-25ML TCIAA1059-500ML
Acétate de 2-hydroxyéthyle >60.0% (par GC)
Acétate de 2-hydroxyéthyle
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,1045 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00002864
Numéro CAS: 542-59-6
EINECS: 208-821-8
Merck Index: 14,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4522387733669dca71066f522993c45b04d201f5&vid=4522387733669dca71066f522993c45b04d201f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité