Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14156.09 A14156.18 A14156.30
A14156.09EA 38.5 EUR InStock
A14156.09 A14156.18 A14156.30
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Purity: 99% CAS No.: 2555-49-9 Molecular Formula: C6H5OCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5055 Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 1871712 MDL No.: MFCD00026895
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 251…253 °C
Densité: 1.108
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026895
Numéro CAS: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité