Ethyl phenoxyacetate
Synonyms: Ethyl 2-phenoxyacetate
001014-25G 001014-10G
FLUO001014-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001014-25G FLUO001014-10G
Ethyl phenoxyacetate
Ethyl phenoxyacetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026895
Numéro CAS: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité