Sodium glycolate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO351570250EA 26.1 EUR InStock
ACRO351570250 ACRO351571000
Sodium glycolate 97%
Sodium glycolate
Formule: C₂H₃NaO₃
MW: 98,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065358
Numéro CAS: 2836-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité