Thioacetanilide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0188-5GEA 248 EUR InStock
TCIAT0188-5G
Thioacetanilide ≥98.0% (sur base azote total)
Thioacetanilide
Formule: C₈H₉NS
MW: 151,2288 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00004942
Numéro CAS: 637-53-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/06/28994506.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité