Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Fluoroisonitrosoacetanilide


006251-25G 006251-100G 006251-250G
FLUO006251-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006251-25G FLUO006251-100G FLUO006251-250G
4'-Fluoroisonitrosoacetanilide
4'-Fluoroisonitrosoacetanilide


Formule: C₈H₇FN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00462280
Numéro CAS: 351-09-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité