2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00689DA TL00689EA
MAYBTL00689DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00689DA MAYBTL00689EA
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00204176
Numéro CAS: 3832-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité