4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)acetanilide
007530-5G 007530-25G
FLUO007530-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007530-5G FLUO007530-25G
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075293
Numéro CAS: 1737-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité