4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
006673-1G 006673-5G
FLUO006673-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006673-1G FLUO006673-5G
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇F₃INO
Numéro MDL: MFCD00052845
Numéro CAS: 97760-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité