Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Iodoacetanilide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Iodophenyl)acetamide

I0846-5G I0846-1G
TCIAI0846-5GEA 143 EUR InStock
TCIAI0846-5G TCIAI0846-1G
4'-Iodoacetanilide ≥95.0% (par GC)
4'-Iodoacetanilide


Formule: C₈H₈INO
MW: 261,0597 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016352
Numéro CAS: 622-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95a13b2833406c8430d5380c69f7dac454017d49&vid=95a13b2833406c8430d5380c69f7dac454017d49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité