Méthanesulfonamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methylsulphonamide
296110250 296111000
ACRO296110250EA 58.9 EUR InStock
ACRO296110250 ACRO296111000
Méthanesulfonamide 98%
Méthanesulfonamide
Formule: CH₅NO₂S
MW: 95,13 g/mol
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007940
Numéro CAS: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité