Méthanesulfonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10885.09EA 33.2 EUR InStock
A10885.09 A10885.18 A10885.30 A10885.36
Méthanesulfonamide ≥98%
Méthanesulfonamide
Formule: CH₅NO₂S
MW: 95,13 g/mol
Point de fusion: 87…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007940
Numéro CAS: 3144-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité