Méthanesulfonamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylsulphonamide
M0915-25G M0915-500G M0915-100G
TCIAM0915-25GEA 33 EUR InStock
TCIAM0915-25G TCIAM0915-500G TCIAM0915-100G
Méthanesulfonamide ≥98.0% (sur base azote total)
Méthanesulfonamide
Formule: CH₅NO₂S
MW: 95,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007940
Numéro CAS: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7332a5bc2e0f4b179d3d2f0e7d38d7dc13a213a4&vid=7332a5bc2e0f4b179d3d2f0e7d38d7dc13a213a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Solubility in THF faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité