3-Bromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-9-ethyl-9H-carbazole
B3459-1G B3459-5G
TCIAB3459-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB3459-1G TCIAB3459-5G
3-Bromo-9-ethylcarbazole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-9-ethylcarbazole
Formule: C₁₄H₁₂BrN
MW: 274,1558 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092392
Numéro CAS: 57102-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8970c121a43e5b51a4f78bdac7e2a0f44648b7bd&vid=8970c121a43e5b51a4f78bdac7e2a0f44648b7bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité