9-Éthylcarbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Ethyl-9H-carbazole, N-Ethylcarbazole
E0071-25G E0071-500G
TCIAE0071-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0071-25G TCIAE0071-500G
9-Éthylcarbazole ≥97.0% (par GC)
9-Éthylcarbazole
Formule: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00004967
Numéro CAS: 86-28-2
EINECS: 201-660-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f035ee4e99d5b7e27916a851ebabc1ed0a19f6dc&vid=f035ee4e99d5b7e27916a851ebabc1ed0a19f6dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité