9-Éthylcarbazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0247-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAE0247-25G
9-Éthylcarbazole ≥99.0% (par GC)
9-Éthylcarbazole
Formule: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00004967
Numéro CAS: 86-28-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/02/28967802.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité