2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
400290050.EA 22.6 EUR InStock
400290050. 400290500.
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formule: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25 g/mol
Point de fusion: 195 °C (déc.)
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007522
Numéro CAS: 15214-89-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or chips and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité