2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18667.0100 8.18667.0500 8.18667.9025
8.18667.0100EA 40.9 EUR InStock
8.18667.0100 8.18667.0500 8.18667.9025
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formule: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007522
Numéro CAS: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 190 °C
Molar Mass 207.25 g/mol
Flash Point 300 °C
Density 1.36 g/cm3 (20.0 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité