2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
A0926-500G A0926-25G A0926-100G
TCIAA0926-500GEA 93.5 EUR InStock
TCIAA0926-500G TCIAA0926-25G TCIAA0926-100G
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formule: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007522
Numéro CAS: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=996372a5d009f0bf79f869110a22de6e0b91ed9a&vid=996372a5d009f0bf79f869110a22de6e0b91ed9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité