3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25806.06EA 92.8 EUR InStock
H25806.06 H25806.14
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238,24 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033286
Numéro CAS: 5333-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité