3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
010001-1G 010001-5G
FLUO010001-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010001-1G FLUO010001-5G
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00181811
Numéro CAS: 325-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité