α,α'-Éthylenedinitrilodi-o-crésol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylenebis(salicylimine), 2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))diphenol, SALEN
H0199-25G H0199-500G
TCIAH0199-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAH0199-25G TCIAH0199-500G
α,α'-Éthylenedinitrilodi-o-crésol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
α,α'-Éthylenedinitrilodi-o-crésol
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₂
MW: 268,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002244
Numéro CAS: 94-93-9
EINECS: 202-376-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b3a7c50d53239a54d022881af2edcc1a745ebf4&vid=9b3a7c50d53239a54d022881af2edcc1a745ebf4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 126.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité