Potassium vinyltrifluoroborate ≥97.0% (P)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1479-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAP1479-5G TCIAP1479-1G TCIAP1479-25G
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97.0% (P)
Potassium vinyltrifluoroborate
Formule: C₂H₃BF₃K
MW: 133,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093335
Numéro CAS: 13682-77-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/18/28992118.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité