3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16682.22EA 312 EUR InStock
L16682.22 L16682.06 L16682.14
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Formule: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MW: 422,82 g/mol
Point d'ébullition: 112…115 °C (0,2 mmHg)
Densité: 0,930
Point d'éclair: 201 °C (393 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053871
Numéro CAS: 17096-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité