3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxan-3-yl)propyl methacrylate, 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1324-100ML M1324-25ML
TCIAM1324-100MLEA 151 EUR InStock
TCIAM1324-100ML TCIAM1324-25ML
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Formule: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MW: 422,82 g/mol
Point d'éclair: 200°C
Numéro MDL: MFCD00053871
Numéro CAS: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d554aa93be22da87365d95a5221108f2bf9c09&vid=66d554aa93be22da87365d95a5221108f2bf9c09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité