4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
010807-5G 010807-1G
FLUO010807-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010807-5G FLUO010807-1G
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₅
Numéro MDL: MFCD03789257
Numéro CAS: 811841-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité