2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
011046-5G 011046-1G
FLUO011046-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011046-5G FLUO011046-1G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,9657 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319043
Numéro CAS: 139962-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité