3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
T2663-5G T2663-1G
TCIAT2663-5GEA 137 EUR InStock
TCIAT2663-5G TCIAT2663-1G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₅BO₂Si
MW: 194,1100 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093884
Numéro CAS: 177171-16-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72bb2e84155aadc76914d3d5c5d526906888a9e1&vid=72bb2e84155aadc76914d3d5c5d526906888a9e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité