4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
T2664-1G T2664-5G
TCIAT2664-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT2664-1G TCIAT2664-5G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₅BO₂Si
MW: 194,1100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093348
Numéro CAS: 17865-11-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=655fb4d2f0fa825880c6f79ccdbde89f204211f6&vid=655fb4d2f0fa825880c6f79ccdbde89f204211f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité