Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1812-1GEA 138 EUR InStock
TCIAP1812-1G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093979
Numéro CAS: 192863-39-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/09/28993109.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité