Tribromsalan ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0356-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT0356-25G
Tribromsalan ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tribromsalan
Formule: C₁₃H₈Br₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00045740
Numéro CAS: 87-10-5
Merck Index: 14,09616
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/37/28994637.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité