5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24880.06 B24880.14
B24880.06EA 121 EUR InStock
B24880.06 B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 121554-10-7 Molecular Formula: C7H3BrIN Formula Weight: 307.92 Melting Point: 120-122° Beilstein Reference: 4860282 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00672950
Formule: C₇H₃BrIN
MW: 307,92 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672950
Numéro CAS: 121554-10-7
EINECS: 601-788-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité