5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2215-1G B2215-5G
TCIAB2215-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB2215-1G TCIAB2215-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
MW: 307,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672950
Numéro CAS: 121554-10-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6169aeb43ed6607134f39a9c1d438bf2af507cc&vid=e6169aeb43ed6607134f39a9c1d438bf2af507cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité