2-Formylbenzoate de methyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-formylbenzoate
TL00698DA TL00698EA TL00698EE
MAYBTL00698DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00698DA MAYBTL00698EA MAYBTL00698EE
2-Formylbenzoate de methyle
2-Formylbenzoate de methyle
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
Numéro MDL: MFCD00204231
Numéro CAS: 4122-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité