Methyl-5-formylsalicylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-Formyl-2-hydroxybenzoate
M2082-25G M2082-5G
TCIAM2082-25GEA 115 EUR InStock
TCIAM2082-25G TCIAM2082-5G
Methyl-5-formylsalicylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-5-formylsalicylate
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,1574 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840784
Numéro CAS: 41489-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5a89e123d8b4fe2581df83e2d63e63e01b0177b&vid=c5a89e123d8b4fe2581df83e2d63e63e01b0177b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité