4-(Dibutylamino)salicylaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3260-5GEA 161 EUR InStock
TCIAD3260-5G
4-(Dibutylamino)salicylaldéhyde ≥96.0% (par GC)
4-(Dibutylamino)salicylaldéhyde
Formule: C₁₅H₂₃NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 57771-09-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/45/28980245.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité