4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO209480250EA 66.6 EUR InStock
ACRO209480250 ACRO209480050
4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde 98%
4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003326
Numéro CAS: 17754-90-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité