4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1752-250GEA 275 EUR InStock
TCIAD1752-250G TCIAD1752-25G
4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Diéthylamino)salicylaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003326
Numéro CAS: 17754-90-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/33/28978533.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité