2-Chloro-5-iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2212-1G C2212-5G
TCIAC2212-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2212-1G TCIAC2212-5G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
MW: 263,4629 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672973
Numéro CAS: 289039-29-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7964f41bc6c3a8ef9d0fde49510084e7e0c698a6&vid=7964f41bc6c3a8ef9d0fde49510084e7e0c698a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité