4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2984-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD2984-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,170 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017564
Numéro CAS: 102714-71-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/37/28980137.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité