4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0620-25G H0620-5G
TCIAH0620-25GEA 145 EUR InStock
TCIAH0620-25G TCIAH0620-5G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001820
Numéro CAS: 4421-08-3
EINECS: 224-589-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab9688b11d3f9f30f87aaf62d6e32860922eaf64&vid=ab9688b11d3f9f30f87aaf62d6e32860922eaf64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité